Learn More
Indium(I)-chlorid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
293.46 € - 1076.36 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-10-6
Summenformel ClIn
Molekulargewicht (g/mol) 150.27
MDL-Nummer MFCD00148875
InChI-Schlüssel APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name λ¹-indiganyliumylidene chloride
SMILES [Cl-].[In+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11310979
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010707.06
5 g
293.46 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11320979
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010707.14
25 g
1076.36 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Indium(I) chloride is used to prepare cage, dinuclear complexes (In-cyclodiphophazanes) which possess interesting metal-metal interactions, Semiconductor doping, phosphors-compound semiconductors, ITO thin-film, Basic raw material for compounding organic indium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13465-10-6
150.27
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
[Cl-].[In+]
ClIn
MFCD00148875
λ¹-indiganyliumylidene chloride
Spezifikation
608°C
∼225°C
Kristalliner Klumpen
ClIn
UN3260
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
λ¹-indiganyliumylidene chloride
150.27
Puratronic™
Moisture sensitive
Indium(I) chloride
13465-10-6
(Metallbasis)
MFCD00148875
Decomposes in water.
[Cl-].[In+]
150.27
99.999%
Chlorine-like
4.19 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-693-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen