Learn More
Indium(III)-sulfat-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog No. 11370108
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel In2(SO4)3·xH2O
MDL-Nummer MFCD00149747
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium (III) sulfate hydrate
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 517.83 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%