Learn More
Indiumpulver, -325 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indium powder |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Schmelzpunkt | 156.6°C |
Siedepunkt | 2072°C |
Dichte | 7.31 g/mL |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 114.82 |
Reinheit (%) | 99.99% |