Learn More
Indiumkugeln, 1 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indium |
Farbe | Silberfarben bis weiß |
Aussehen | Silvery-white spheres |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
Menge | 250 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Kugeln, 1 mm (0.04 Zoll) Durchmesser |