Learn More
Iodethan, 98 %, rein, stabilisiert mit Silber, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11964501
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-03-6, 64-19-7
Summenformel C2H5I
Molekulargewicht (g/mol) 155.97
MDL-Nummer MFCD00001091
InChI-Schlüssel HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
SMILES CCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoethane
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -108.0°C
Farbe Farblos nach Gelb oder Pink
Dichte 1.9500g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 73.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5100 to 1.5130
Menge 2.5 kg
Beilstein 01,96
Merck Index 15,3868
Relative Dichte 1.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
IUPAC-Name Iodethan
Stabilisator silver
Viskosität 0.592 mPa.s (20°C)
Formelmasse 155.97
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit