Learn More
Ionenchromatographie-Nitritstandard,SPEX CertiPrep™
Catalog No. 10436932 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
NO2-1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrite Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Menge 500 mL
CAS Min. % 0.1, 99.9
Analysenzertifikat With Certificate of Analysis
CAS Max. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000μg/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch