Learn More
Iridium(III)-chlorid-Trihydrat, 53–56 % Ir, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10523294
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13569-57-8
Summenformel Cl3Ir·3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 352.6
InChI-Schlüssel LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
Synonym iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 6102153
IUPAC-Name Trichloriridium;Trihydrat
SMILES O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(III) chloride trihydrate
Schmelzpunkt 763.0°C
Farbe Schwarz bis Grün
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Strukturformel IrCl3·3H2O
Fieser 01,132; 02,67
Merck Index 14, 5088
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies
Formelmasse 352.6
Reinheit (%) 53 to 56% Ir
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.3
Dichte 5.3000g/mL