Learn More
Iridium(IV)-iodid, Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Ir 27.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11324028
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-45-6
Summenformel I4Ir
Molekulargewicht (g/mol) 699.84
MDL-Nummer MFCD00049960
InChI-Schlüssel UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion
PubChem CID 25113453
IUPAC-Name Iridiumtetraiodid
SMILES [I].[I].[I].[I].[Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(IV) iodide
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI
Formelmasse 699.82
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 27.0% min.