Learn More
Iridium(IV)-oxid-Dihydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 73 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iridium (IV) oxide dihydrate |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 260.23 (224.20 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.99% |
Güte | Premion™ |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ir 73% min |