Learn More
Iridium(IV)-oxid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 84.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
704.51 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12030-49-8 |
---|---|
Summenformel | CH4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 16.04 |
MDL-Nummer | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 |
InChI-Schlüssel | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Methan |
SMILES | C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11385667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043396.03 |
1 g |
704.51 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12030-49-8 | |
16.04 | |
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N | |
C |
CH4 | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
Methan |
Spezifikation
Iridium (IV) oxide | |
Schwarz | |
(Metallbasis) | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
Insoluble in water. | |
C | |
16.04 | |
99.99% | |
Ir 84.5% min | |
11.7 g/mL |
12030-49-8 | |
Pulver | |
CH4 | |
UN1479 | |
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N | |
Methan | |
224.2 | |
Premion™ | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-satz
H272
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:OXIDIERENDER FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 234-743-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Iridium(IV) oxide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Iridium oxide