Learn More
Eisen(III)-oxid, aufgereinigt, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15611130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Gereinigt, ≥ 95 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-37-1
Summenformel Fe2O3
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
MDL-Nummer MFCD00011008
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Trioxodiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-oxid
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 159.69 mol
Reinheit (%) ≥ 95 %
Güte Gereinigt