Learn More
Isobutyrylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.93 € - 152.76 €
Chemische Identifikatoren
CAS 79-30-1
Summenformel C4H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 106.55
MDL-Nummer MFCD00000717
InChI-Schlüssel DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
IUPAC-Name 2-Methylpropanoylchlorid
SMILES CC(C)C(=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10583521
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
160660100
10 mL Glasflasche
26.93 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10255730
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
160662500
250 mL Glasflasche
62.51 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10275680
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
160660010
1 L Glasflasche
152.76 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
79-30-1
106.55
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
62325
CC(C)C(=O)Cl
C4H7ClO
MFCD00000717
isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
2-Methylpropanoylchlorid
Spezifikation
Isobutyryl chloride
79-30-1
1.0170g/mL
1°C
97.5% min. (GC)
(CH3)2CHCOCl
MFCD00000717
1.017
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether
CC(C)C(=O)Cl
106.55
0.55 mPa.s (20°C)
98%
98%
-90.0°C
91.0°C to 93.0°C
Echt
C4H7ClO
1.4060 to 1.4080
02, 293
isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
2-Methylpropanoylchlorid
62325
106.55
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 201-194-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse UC3944000
missing translation for 'tsca' : TSCA