Learn More
Isophoron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10550971
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-59-1
Summenformel C9H14O
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00001584
InChI-Schlüssel HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
IUPAC-Name 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophorone
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -8.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 213.0°C to 214.0°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.4790
Menge 1 L
Beilstein 07,65
Merck Index 15,5242
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viskosität 2.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophorone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.