Learn More
Isoprenalin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11915431
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-30-9
Summenformel C11H18ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.72
MDL-Nummer MFCD00012603,MFCD00064548
InChI-Schlüssel IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
PubChem CID 5807
IUPAC-Name hydrogen 4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzene-1,2-diol chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoprenaline hydrochloride
Schmelzpunkt 165.0°C to 175.0°C
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water.
Formelmasse 247.72
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoprenaline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isoprenaline hydrochloride