Learn More
Isovalerylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11406906
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-12-3
Summenformel C5H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 120.576
MDL-Nummer MFCD00000738
InChI-Schlüssel ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride
PubChem CID 66054
IUPAC-Name 3-Methylbutanoylchlorid
SMILES CC(C)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isovaleryl chloride
Dichte 0.989
Siedepunkt 115°C to 117°C
Flammpunkt 27°C (80°F)
Brechungsindex 1.416
Menge 500 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 741910
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5232
Formelmasse 120.58
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.