Learn More
Ketoconazol, Fisher BioReagents
Catalog No. 10032624
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass
Bernsteinfarbiges Glas
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Ketoconazol ist ein Cytochrom P450-Inhibitor und zeigt eine Anti-Psoriasisaktivität. Ein Antimykotikum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65277-42-1
Summenformel C26H28Cl2N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 534.452
InChI-Schlüssel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(Imidazol-1-ylmethyl)-1,3-Dioxolan-4-yl]Methoxy]Phenyl]Piperazin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ketoconazole
Schmelzpunkt 148°C
Farbe Weiß
Glührückstand < 0.1%
Verlust bei Trocknung < 0.5%
Schmelzbereich Inclusive between 148°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Amber Glass
Menge 500 mg
Merck Index 15, 5349
Formelmasse 531.44
Physikalische Form Solid