Learn More
Ansell Kimtech Pure™ G5 sterile Latex-Handschuhe
Vom Hersteller für Reinräume der ISO Klasse 5 oder höher empfohlen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, IEST-RP-CC005 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Farbe | Naturfarben |
Benachrichtigungen:
Diese Produkte enthalten Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden. Informationen zum Einsatz dieser Produkte sind den Richtlinien Ihrer Einrichtung zu entnehmen.
Beschreibung
Ideal für die Biotechnologie, Pharmazie und die Herstellung von Medizinprodukten sowie Laboranwendungen geeignet. Außergewöhnlich stark, langlebig und flexibel, um Ermüdungserscheinungen zu verringern und gleichzeitig die Fingerfertigkeit und den Tragekomfort zu erhöhen.
- Natürliches Gummilatex bietet einen überlegenen Barriereschutz
- Arm an natürlichen Gummiproteinen (≤50 μg wasserlösliches Protein insgesamt pro Gramm)
- Texturierte Handflächen und Fingerinnenseiten bieten einen sicheren Griff bei Nässe und Trockenheit, ohne dabei den Tastsinn zu beeinträchtigen
- Mit aufgerolltem Rand für optimalen Schutz
- Gammabestrahlt
- Handspezifisch
- Dicke: 8.7 Thou
- Länge: 30.5 cm (12 in.)
- Farbe: Naturfarben
Bestellinformation
Doppelt verpackt im Großbeutel.
Compliance
Erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der ASTM™ D 3577 Normen. Entsprechen den AQL 1.5 Normen im Hinblick auf kritische Alarme.
Spezifikation
ASTM D3577, IEST-RP-CC005 | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Naturfarben | |
Vollständig texturiert | |
Latex | |
Steril | |
0.20 mm | |
12 in. |
PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 | |
1.5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Spezifisch | |
Puderfrei | |
8 mil | |
Kimtech™ Pure G5 | |
30.5 cm |