Learn More
Ansell KleenGuard™ A10 Laborkittel für geringe Beanspruchung
Der leichte, atmungsaktive Stoff hält kühl und lässt sich angenehm tragen
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Beschreibung
- Druckknöpfe an der Vorderseite
- Elastische Bündchen, ohne Taschen
- Weiß
Compliance
Gemäß den Größenstandards der ANSI™/ISEA™ 101-1996.
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Polypropylen | |
Schnappverschlüsse | |
Ja | |
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung, allgemeine Wartungsarbeiten, Produktion |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
ANSI ISEA 101-1996 |