Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Comfort Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe – Weiß
Kimtech™ Comfort Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe für maximalen Komfort und höchste Qualität und Sauberkeit entwickelt.
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
EN ISO 374-1 | Typ C |
Beschreibung
Schlecht passende und unbequeme Kleidung wird oft als Grund für eine mangelhafte persönliche Schutzausrüstung genannt. Um diese Herausforderung zu meistern und sicherere Labors und Arbeitsplätze zu schaffen, wurden Kimtech™ Comfort Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe für maximalen Komfort und höchste Qualität und Sauberkeit entwickelt. Dadurch wird ein nahtloser Schutz gewährleistet, wann und wo er zählt.Die komfortablen Nitril-Handschuhe sind speziell für den Schutz bei Anwendungen mit geringem Risiko konzipiert und sind unsteril und ungepudert, mit glatter Außenseite. Die Handschuhe sind ideal für den Einsatz in Anwendungsbereichen wie Molekularbiologie, Biochemie, analytischer Chemie, Virologie, Genomik, Proteomik und der unsterilen pharmazeutischen Produktion.Das hochwertige Nitrilmaterial erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen für den Kontakt mit Lebensmitteln und bietet einen besseren Chemikalienschutz als Latex, wie an sechs gängigen Laborchemikalien getestet. Die verbesserte Nitrilformulierung der Kimtech™ Comfort Nitrile beidseitig tragbaren Handschuhe ist auf mehr Tragekomfort und geringere Ermüdung ausgelegt und latexfrei.Sie sind beidseitig tragbar und verfügen über eine Manschette mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, sodass der Träger einfach zugreifen kann, ohne dass das Material reißt. Diese Handschuhe sind auch statisch ableitend, in verschiedenen Größen erhältlich und entsprechen einer Reihe von Sicherheitsnormen.Verfügbare Größen/Artikelnummern:XS – 47672S – 47673M – 47674L – 47675XL – 47676
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Ausgezeichneter Schutz in Umgebungen mit geringem Risiko. Hergestellt mit innovativer Nitriltechnologie für Handschuhe, die auf Tragekomfort und geringere Ermüdung ausgelegt sind.
- Die bequeme Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen mit einem besseren Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien und Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln.
- Die Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, beidseitig tragbar und minimieren die Verschmutzung von Glaskomponenten.
- Die nicht sterilen Handschuhe verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse in Anwendungsbereichen wie Molekularbiologie, Biochemie, analytische Chemie, Virologie, Genomik, Proteomik und der unsterilen pharmazeutischen Produktion.
- Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
- Sie enthalten kein Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Träger verringert wird.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von XS bis XL.
Spezifikation
Weiß | |
Nitril | |
Typ C | |
150/Karton |
Ja | |
Puderfrei | |
Yes |