Learn More
Labconco™ Feuchtigkeitsüberwachung/Hygrometer
Zur Platzierung in der Hauptkammer der Handschuhbox zur kontinuierlichen Überwachung des Feuchtigkeitsgehalts
11090.00 €
Spezifikation
Typ Feuchtigkeitsüberwachung/Hygrometer
Genauigkeit ±1 %
Länge (angloamerikanisch) 7,7 in.
Höhe (metrisch) 18,28 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Platzierung in der Hauptkammer der Handschuhbox zur kontinuierlichen Überwachung des Feuchtigkeitsgehalts
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12697755
Unterlagen ansehen
Labconco™
5244901
230 V, 50/60 Hz
11090.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Misst den absoluten Feuchtigkeitsgehalt im Gas
  • Erkennt Konzentrationen von 0 bis 10,000 ppm (mit drei Bereichen von 0 bis 100 ppm, 100 bis 1000 ppm und 1000bis 10,000 ppm) mit ±1-prozentiger Genauigkeit
  • Besteht aus chemisch inerten Keramik-Feuchtigkeitssensoren, Probenahmeblock, digitalem Anzeigemonitor, Probenahmepumpe, Schaltnetzteil und Ein-/Ausschalter
  • Zur Verwendung mit allen Handschuhboxen
Spezifikation
Spezifikation
Feuchtigkeitsüberwachung/Hygrometer
7,7 in.
Zur Platzierung in der Hauptkammer der Handschuhbox zur kontinuierlichen Überwachung des Feuchtigkeitsgehalts
±1 %
18,28 cm