Learn More
Lanthan(III)-acetat-Sesquihydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
60.80 € - 237.18 €
Chemische Identifikatoren
CAS 25721-92-0
Summenformel C12H24La2O15
Molekulargewicht (g/mol) 686.12
MDL-Nummer MFCD00013037
InChI-Schlüssel RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
SMILES O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
015299.22
100 g
60.80 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11357118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
015299.36
500 g
237.18 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate is used in specialty glass and in water treatment. It is used in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex, which is considered as a model for metalloproteins in applied chemistry. Further, it is used to prepare nanoparticulate porous lanthanum oxyfluoride (LaOF) films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
25721-92-0
686.12
RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
C12H24La2O15
MFCD00013037
dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
Spezifikation
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Klumpen/Pulver
C12H24La2O15
Soluble in water.
O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
686.12
99.9%
25721-92-0
(REO)
MFCD00013037
RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
343.05 (316.03 Anhydrous)
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 213-034-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen