Learn More
Lanthan(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Für die Vakuumabscheidung
77.18 € - 250.25 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-38-1
Summenformel F3La
Molekulargewicht (g/mol) 195.90
MDL-Nummer MFCD00011073
InChI-Schlüssel BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11354118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041414.09
10 g
77.18 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11344118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041414.18
50 g
250.25 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Lanthanum fluoride, anhydrous is employed extensively in the preparation and study of fluoride glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13709-38-1
195.90
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
[F-].[F-].[F-].[La+3]
F3La
MFCD00011073
lanthanum(3+) trifluoride
Spezifikation
Lanthanum(III) fluoride
Anhydrous
Stücke
F3La
MFCD00011073
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) trifluoride
195.9
Geruchsneutral
5.936 g/mL
1493°C
13709-38-1
(REO)
LaF3
Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
[F-].[F-].[F-].[La+3]
195.90
99.9%
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-252-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen