Learn More
Lanthan(III)-oxid, REacton™, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
194.97 € - 933.65 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1312-81-8 |
---|---|
Summenformel | La2O3 |
MDL-Nummer | MFCD00011071 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11336338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011265.18 |
50 g |
194.97 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11326338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011265.30 |
250 g |
539.69 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11316338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011265.A1 |
1 kg |
933.65 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Lanthanum(III) oxide is used as a precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. It is also used in the manufacture of optical glasses, piezoelectric and thermoelectric material. It is also useful for X-ray imaging intensifying screens, phosphors as well as dielectric and conductive ceramics. In addition, it is used as a catalyst to effect certain organic transformations. It is one of the active ingredients and finds application in thermoelectric and piezoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1312-81-8 | |
La2O3 | |
MFCD00011071 |
Spezifikation
4200°C | |
2307°C | |
Pulver | |
(REO) | |
MFCD00011071 | |
Insoluble in water. Soluble in dilute acid. | |
99.999% | |
Hygroskopisch |
Lanthanum(III) oxide | |
1312-81-8 | |
99.999% (REO) | |
La2O3 | |
14,5363 | |
325.82 | |
Reacton™ | |
6.51 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H315-H319-H335
GHS P-Satz
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P362-P312-P321-P405-P403+P233-P501a
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OE5330000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen