Learn More
Lanthan-Nickel, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
118.59 € - 431.15 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12196-72-4 |
---|---|
Summenformel | LaNi5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 432.37 |
MDL-Nummer | MFCD00198177 |
InChI-Schlüssel | BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy |
PubChem CID | 14367487 |
IUPAC-Name | Lanthan; Nickel |
SMILES | [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11356348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011271.18 |
50 g |
118.59 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11346348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011271.90 |
5 x 50 g |
431.15 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Lanthanum nickel act as a superconducting intermetallic phase in lanthanum nickel boro-nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Chemische Identifikatoren
12196-72-4 | |
432.37 | |
BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N | |
14367487 | |
[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] |
LaNi5 | |
MFCD00198177 | |
lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy | |
Lanthan; Nickel |
Spezifikation
Lanthanum nickel | |
(REO) | |
MFCD00198177 | |
lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy | |
BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N | |
Lanthan; Nickel | |
14367487 | |
Reacton™ | |
Air and moisture sensitive |
12196-72-4 | |
LaNi5 | |
UN3178 | |
Reacts with water at 0°C. | |
[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] | |
432.37 | |
99.9% | |
Geruchsneutral | |
Intermetallische Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H372-H351-H228-H317
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Entzündlicher Feststoff.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P285-P304+P341-P308+P313-P342+P311-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H334-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 235-372-5
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen