Learn More
OHAUS™ Großer Gefäßträger
Großer OHAUS™ Gefäßträger erhöht die Menge an nutzbarem Platz für Ihre Proben.
Marke: OHAUS™ 30400071
1400.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
- Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Gefäßträger-Plattform | |
24,00 in. | |
61 x 61 cm | |
61,00 cm | |
61,00 cm | |
L groß |
Edelstahl | |
61,00 cm | |
24,00 in. | |
24,00 in. | |
Großer Gefäßträger, 61 x 61 cm |