Learn More
OHAUS™ Großer Gefäßträger
Großer OHAUS™ Gefäßträger erhöht die Menge an nutzbarem Platz für Ihre Proben.
Marke:  OHAUS™ 30400072
1780.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15742489
  • 1825.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gefäßträger-Plattform
36,00 in.
91 x 61 cm
91,40 cm
61,00 cm
L groß
Edelstahl
91,40 cm
36,00 in.
24,00 in.
Großer Gefäßträger, 91 x 61 cm