Learn More
Buerkle™ Weithalsflaschen aus LDPE, rund
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Beschreibung
Stabile Flasche mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht.
- LDPE
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 750 ml |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lichtempfindliche Flüssigkeiten |
Material | LDPE |
Menge | Je 1 |
Transparenz | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 176 mm |
Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |