Learn More
Blei(II)-Carbonat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
60.10 € - 183.92 €
Chemische Identifikatoren
CAS 598-63-0
Summenformel CO3Pb
Molekulargewicht (g/mol) 267.20
InChI-Schlüssel MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12654957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
212511000
100 g
60.10 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12644957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
212515000
500 g
183.92 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
598-63-0
267.20
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
[Pb++].[O-]C([O-])=O
CO3Pb
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
11727
Spezifikation
Lead(II) carbonate
598-63-0
PbCO3
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Blei(2+);carbonat
11727
ACS-Reagenz
400.0°C
CO3Pb
10,1006
Solubility in water: insoluble
[Pb++].[O-]C([O-])=O
267.20
267.2
Kunststoffflasche
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann das Kind im mutterleib schädigen.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BeI Exposition oder falls betroffen:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-943-4
Produktidentifikator
  • Lead(II) carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.