Learn More
Lutetium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
148.74 € - 579.89 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11343467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018685.03 |
1 g |
148.74 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11333467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018685.06 |
5 g |
579.89 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Lutetium(III) chloride, anhydrous is used as a sputtering target in the preparation of bubble memory device. It is widely used in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10099-66-8 | |
MFCD00011099 |
Spezifikation
Lutetium(III) chloride | |
Anhydrous | |
(REO) | |
14,5615 | |
281.33 | |
Hygroskopisch |
905°C (sublimation) | |
10099-66-8 | |
MFCD00011099 | |
Soluble in water. | |
99.9% | |
3.98 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 233-240-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen