Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Magic Touch Eiseimer
Unter normalen Anwendungsbedingungen praktisch unzerbrechlich. Bel Art™ Magic Touch™ Eisbehälter gewährleisten dank ihrer hervorragenden Isolationseigenschaften optimale Umgebungsbedingungen zur Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben.
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ M18848-2092
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: -196 bis 100°C (-321 bis 212°F)
- Für Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Mischungen oder flüssigen Stickstoff
- Keine Kondenswasserbildung
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Gerüchen
- Expandierter Polymerschaum ist chemikalienbeständig
- Bei normalem Gebrauch nahezu unzerbrechlich
- Bördelrand für bessere Griffigkeit beim Tragen
- In den Deckel können Löcher für Thermometer, Kühlschlangen, Kolben usw. geschnitten werden
- Lieferbar in 2 Größen
- Runde schwimmende Gestelle für 1.5 und 15 ml-Röhrchen lieferbar
Spezifikation
Verwendung von Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Schlämmen oder flüssigem Stickstoff. | |
Eisbehälter | |
2,5 l |
Polymerchemie | |
Schwarz | |
–196 bis 90 °C |