Learn More
Magnesiumoxid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
S.A. > 7.3 m2/g.
61.20 € - 686.42 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1309-48-4 |
---|---|
Summenformel | MgO |
Molekulargewicht (g/mol) | 40.30 |
MDL-Nummer | MFCD00011109 |
InChI-Schlüssel | CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag |
PubChem CID | 14792 |
IUPAC-Name | Oxomagnesium |
SMILES | O=[Mg] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11419970
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044733.14 |
25 g |
61.20 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11429970
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044733.22 |
100 g |
185.93 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11439970
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044733.36 |
500 g |
686.42 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Magnesium oxide is used as a laboratory reagent and an insulator in industrial cables. It acts as a reference material for calorimetry. It is widely used as a basic refractory material for crucibles, as a protective coating in plasma displays, as an oxide barrier in spin-tunneling devices, as an optical material, as a component of tubular construction in heating elements and also in libraries for preserving books. Magnesium oxide microspheres are used in the enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1309-48-4 | |
40.30 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
14792 | |
O=[Mg] |
MgO | |
MFCD00011109 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
Oxomagnesium |
Spezifikation
3600°C | |
2852°C | |
Weiß | |
>99% (Metal basis) | |
MFCD00011109 | |
Soluble in hydrochloric acid and dilute acids. Insoluble in water and ethanol. | |
O=[Mg] | |
40.30 | |
40.3 | |
White powder |
Magnesium oxide | |
1309-48-4 | |
Pulver | |
MgO | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
Oxomagnesium | |
14792 | |
1.736 | |
3.58 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-171-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen