Learn More
Magnesiumoxid, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Catalog No. p-5390784 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesiumoxid, Meerwasser-Magnesium, Periklas, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumoxid
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Formelmasse 40.3
Güte FCC/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 3.58 kg