Learn More
Manganaluminid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
89.70 € - 355.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 12253-13-3
MDL-Nummer MFCD00213943
Synonym aluminum, compd. with manganese 3:1, aluminum; manganese, trialumane manganese, aluminum, compound with manganese 3:1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347838
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036384.06
5 g N/A N/A N/A
11337838
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036384.14
25 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12253-13-3
MFCD00213943
aluminum, compd. with manganese 3:1, aluminum; manganese, trialumane manganese, aluminum, compound with manganese 3:1
Spezifikation
Manganese aluminide
Klümpchen
MFCD00213943
Insoluble in water.
99.5%
12253-13-3
(Metallbasis)
aluminum, compd. with manganese 3:1, aluminum; manganese, trialumane manganese, aluminum, compound with manganese 3:1
135.88
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-492-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen