Learn More
Mangan(II)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11301948
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Manganese(II) chloride, plays an important role in the production of dry cell batteries. It is also used as a starting material to the methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, which has antiknock property. Further, it is used in the formation of an active Manganese(0) species useful for radical cyclization. It is also used in 31P-NMR to determine the size and lamellarity of phospholipidvesicles reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-01-5
Summenformel Cl2Mn
Molekulargewicht (g/mol) 125.84
MDL-Nummer MFCD00011114
InChI-Schlüssel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Siedepunkt 1190°C
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride
Schmelzpunkt 650°C
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristallin/Flocken
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC-Name Mangan(2+);dichlorid
Formelmasse 125.84
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.977