Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
42.01 € - 458.28 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11480740
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044442.06
5 g
42.01 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11490740
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044442.14
25 g
154.77 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11400750
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044442.22
100 g
458.28 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is used as a source of manganese in biological research, in the production of dry cell batteries, and precursor to the antiknock compound. It is used in industrial applications such as dyeing disinfecting, the purification of natural gas, and as a drying agent for linseed oil. It is used in pigment manufacturing, fertilizers and in construction materials and also used in aluminum smelting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13446-34-9
197.90
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Cl2H8MnO4
MFCD00149792
Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
Spezifikation
Manganese (II) chloride tetrahydrate
13446-34-9
(Metallbasis)
MFCD00149792
Soluble in water,acetic acid,pyridine,and ethanol but insoluble in ether.
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
197.90
99.99%
Hygroskopisch
58°C
Kristallin
Cl2H8MnO4
14,5728
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
197.90 (125.84 Anhydrous)
Geruchsneutral
2.010 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Safety and Handling
GHS H-Satz
H302
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
Gehäuse H302-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Product Identifier
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganous chloride tetrahydrate