Learn More
Marmorchips, technisch, Granulatgröße 2 bis 3 mm, Fisher Chemical
20.40 € - 40.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Summenformel | CCaO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.09 |
MDL-Nummer | MFCD00010906 |
InChI-Schlüssel | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | Calciumcarbonat |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
Calciumcarbonat |
Spezifikation
825°C | |
Weiß | |
Fest | |
MFCD00010906 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
Pulver im Kunststoffgefäß |
471-34-1 | |
8 to 9 | |
CCaO3 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
Calciumcarbonat | |
100.09g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MARBLE CHIPS 2-3MM