Learn More
Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen: 200 μl, abgeschrägt, Maxymum Recovery
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
Marke: Axygen™ T-200-C-L-R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Durchsichtig | |
Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren | |
Abgeschrägt, Maxymum Recovery, Geringe Retention, Universal | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Racks | |
Aufklappbares Gestell, 960 St./Packung, 4800 St./Karton | |
Maximale Rückgewinnung™ |