Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, 99 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Catalog No. 15627930 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-94-7
Summenformel Cl2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 271.49
MDL-Nummer MFCD00011041
InChI-Schlüssel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-Name Dichlorquecksilber
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spezifikation
Siedepunkt 302 °C
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-Chlorid
Schmelzpunkt 276 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Strukturformel HgCl2
UN-Nummer UN1624
Formelmasse 271.5 mol
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1.3 mmHg (236 °C)
Dichte 5.44 g/cu.cm bei 25 °C