Learn More
Quecksilber(II)-oxid rot, ACS-Reagenz, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog No. 15611970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21908-53-2
Summenformel HgO
Molekulargewicht (g/mol) 216.59
MDL-Nummer MFCD00011045
InChI-Schlüssel UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Quecksilberoxid, Quecksilber(II)-oxid, Quecksilberoxid, rot, Rotes Quecksilberoxid, Quecksilberoxid, gelb, Rote Ausfällung, Quecksilbermonoxid, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC-Name Oxoquecksilber
SMILES O=[Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-oxid, rot
Schmelzpunkt >400 °C
Menge 5 g
Strukturformel HgO
UN-Nummer UN1641
Formelmasse 216.59 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Aussehen Pulver