Learn More
MES, >98%, MP Biomedicals™
403.00 € - 967.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 145224-94-8 |
---|---|
Summenformel | C6H15NO5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 213.248 |
MDL-Nummer | MFCD00149409 |
InChI-Schlüssel | MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-[N-Morpholino]-Ethansulfonsäure |
PubChem CID | 16218417 |
IUPAC-Name | 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat |
SMILES | C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11475262
|
MP Biomedicals
0219530983 |
250 g |
403.00 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11485262
|
MP Biomedicals
0219530991 |
1 kg |
967.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Biologischer PufferChemische Identifikatoren
145224-94-8 | |
213.248 | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
16218417 | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
C6H15NO5S | |
MFCD00149409 | |
2-[N-Morpholino]-Ethansulfonsäure | |
2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat |
Spezifikation
MES | |
Weiß | |
> 98 % | |
MFCD00149409 | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat | |
16218417 |
145224-94-8 | |
Kristallpulver | |
C6H15NO5S | |
2-[N-Morpholino]-Ethansulfonsäure | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O | |
213.248 | |
213.2 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 249-259-4
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern.