Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+%, <1 % Wasser
Catalog No. 10413004
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4432-31-9
Summenformel C6H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 195.233
MDL-Nummer MFCD00006181
InChI-Schlüssel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylethansulfonsäure
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 5972
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:10 g/100 ml
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) ≥99%