Learn More
Cole-Parmer™ Mesh Shelf
Static stainless steel Mesh Shelf for use in Techne hybridizers, able to support up to 4 kg in weight.
172.00 € - 182.00 €
Spezifikation
Aufnahmevermögen Bis zu 4kg
Material Edelstahl
Typ Mesh-Regal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12823386
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
39455-26
HB-1D Hybridizer
182.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11563849
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
39455-22
HB-3D Hybrigene
172.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Can be placed into the tube locators.
  • Allows the unit to be used as a simple non-motion incubator.
  • For use with either HB-1D or HB-3D hybridizers.
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 4kg
Edelstahl
Mesh-Regal