Learn More
Mesityloxid, Mischung aus α- und β-Isomeren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10366860
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-79-7
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
InChI-Schlüssel SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC-Name 4-Methylpent-3-en-2-on
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesityl oxide
Schmelzpunkt -53°C
Dichte 0.8540g/mL
Siedepunkt 129°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% alpha-Isomer (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCOCH3
Brechungsindex 1.4420 to 1.446
Menge 2.5 L
Beilstein 01,736
Merck Index 15,5978
Relative Dichte 0.854
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 0.64 mPa.s (20°C)
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesityl oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.