Learn More
Meso-Hydrobenzoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
76.38 € - 180.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS 579-43-1
Summenformel C14H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.26
MDL-Nummer MFCD00064253
InChI-Schlüssel IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
PubChem CID 853018
ChEBI CHEBI:50015
IUPAC-Name 1,2-diphenylethane-1,2-diol
SMILES OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11486816
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23946.06
5 g
76.38 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11496816
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23946.14
25 g
180.90 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
meso- Hydrobenzoin has been used in the preparation of trans-methyl meso- hydrobenzoin phosphite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mesohydrobenzoin wurde bei der Herstellung von Transmethylmesohydrobenzoinphosphit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol oder Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
579-43-1
214.26
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
853018
1,2-diphenylethane-1,2-diol
C14H14O2
MFCD00064253
meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
CHEBI:50015
OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
meso-Hydrobenzoin
134°C to 136°C
MFCD00064253
14,4777
Soluble in hot alcohol or chloroform.
OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
214.26
CHEBI:50015
99%
579-43-1
C14H14O2
2050814
meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
1,2-diphenylethane-1,2-diol
853018
214.27
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 207-758-3
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen