Learn More
Bollé Safety Nickelfreie Schutzbrille mit Metallrahmen und Gläsern aus Polykarbonat
Die Bollé Safety; Schutzbrille mit nickelfreiem Metallrahmen und Gläsern aus Polycarbonat zeichnet sich durch ihre attraktive und wirksame Metallkontur aus.
19.40 € - 25.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Europäische Norm |
---|---|
Produkttyp | Schutzbrillen |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Metall, nickelfrei |
Produktcode | Marke | Linsenfärbung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Linsenfärbung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10062983
|
Bollé Safety
CONTMPSF |
Rauchgrau |
19.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10762894
|
Bollé Safety
CONTMPSI |
Durchsichtig | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
- Verbesserter Schutz an der Oberseite
- Bügel und Steg aus rutschfestem tIPGRIP
- Flexible Bügel
- Gegen Kratzer und Beschlagen beschichtet
- Mikrofaserbeutel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Europäische Norm | |
Je 1 | |
Metall, nickelfrei |
Schutzbrillen | |
Polycarbonat |