Learn More
Grant Instruments™ Pumpenanschluss aus Metall
Geeignet für flexible Schläuche. Grant Instruments™ Pumpensteckverbinder mit Schlauchanschlusstüllen sind für die Verwendung mit Grant Kühlbädern und Wärmepumpen geeignet
Spezifikation
Temperaturbereich -40°bis +120 °C
Typ Pumpenanschluss
Material Metall
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Metallpumpe mit Ein-/Auslassanschluss
  • Passender Schlauchanschluss für flexible Schläuche
  • Temperaturbereich von -40 bis 120 °C
Spezifikation
Spezifikation
-40°bis +120 °C
Pumpenanschluss
Metall