Learn More
Nickel Electro™ STERILISATIONSBOX EDELST. D115MM D115MM
Nickel Electro™ Metalware Range™ Petrischale-Sterilisationsbox aus Edelstahl. Hält 10 Petrischalen in einem praktischen abnehmbaren Edelstahlträger.
Marke:  Nickel Electro™ 6501
Artikelnummer. 11894483
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Edelstahl.
  • Nicht magnetisch
  • Glänzende Oberfläche
  • Kann bei 120 °C dampfsterilisiert werden und hält trockenen Temperaturen von bis zu 180 °C stand
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
Je
254 mm
254 x 115 mm
Für Transport und Sterilisation
0,76 kg
Sterilisationsbox