Learn More
Methanol, Laborreagenz, ≥ 99.6 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
10 l
20 l
25 l
4 x 2.5 l
4 x 4 l
4 x 5 L
160 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Fiberboard Box
Glasflasche
Metallfass
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Schmelzpunkt | -98°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.791g/mL at 25°C |
Siedepunkt | 65°C |
Menge | 4 x 5 L |
Explosionsgrenze | 0.36 |
Flammpunkt | 9°C (48.2°F) |
Zündpunkt | 725°F |
Verpackung | Fiberboard Box |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.