Learn More
Methoxydimethyl(p-tolyl)silan, 94 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11357539
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51501-87-2
Summenformel C10H16OSi
Molekulargewicht (g/mol) 180.32
MDL-Nummer MFCD09266166
InChI-Schlüssel GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
PubChem CID 142850
IUPAC-Name Methoxy-dimethyl-(4-methylphenyl)silan
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methoxydimethyl(p-tolyl)silane
Menge 5 g
Formelmasse 180.32
Reinheit (%) 94%
Empfindlichkeit Moisture sensitive