Learn More
Malonsäuremethylester-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.12 € - 168.84 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 37517-81-0 |
---|---|
Summenformel | C4H5ClO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 136.531 |
MDL-Nummer | MFCD00013657 |
InChI-Schlüssel | UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 123460 |
IUPAC-Name | Methyl3-Chlor-3-Oxopropanoat |
SMILES | COC(=O)CC(=O)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11400510
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020823.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11357967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020823.06 |
5 g |
46.33 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11490500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020823.14 |
25 g |
168.84 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
37517-81-0 | |
136.531 | |
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl3-Chlor-3-Oxopropanoat |
C4H5ClO3 | |
MFCD00013657 | |
123460 | |
COC(=O)CC(=O)Cl |
Spezifikation
Methyl malonyl chloride | |
Farblos | |
58°C (12 mmHg) | |
C4H5ClO3 | |
MFCD00013657 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
COC(=O)CC(=O)Cl | |
136.531 | |
136.53 | |
Flüssig |
37517-81-0 | |
1.27 g/mL | |
80°C (176°F) | |
1.4325 | |
UN3265 | |
methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate | |
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl3-Chlor-3-Oxopropanoat | |
123460 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H227
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 253-540-6
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen